Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D0047-1G
TCIAD0047-1GEA 109 EUR InStock
TCIAD0047-1G
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate ≥98.0% (par HPLC)
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate


Formule: C₂₃H₃₂O₄
Numéro MDL: MFCD00003660
Numéro CAS: 56-47-3
EINECS: 200-275-9
Merck Index: 14,02901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 156.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +170.0 to +180.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité