Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-(+)-Fucose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-D-Fucose

D0049-5G
TCIAD0049-5GEA 635 EUR InStock
TCIAD0049-5G
D-(+)-Fucose ≥98.0% (par HPLC)
D-(+)-Fucose


Formule: C₆H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00135603
Numéro CAS: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9
Merck Index: 14,04278
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151395433683c93913ee7633bbf34e181f91367b&vid=151395433683c93913ee7633bbf34e181f91367b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +72.0 to +77.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité