4-Deoxypyridoxine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine HCl
D0053-100MG
TCIAD0053-100MGEA 33 EUR InStock
TCIAD0053-100MG
4-Deoxypyridoxine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Deoxypyridoxine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD00051296
Numéro CAS: 148-51-6
EINECS: 205-714-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité