Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de diallyle ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0071-25G
TCIAD0071-25GEA 200 EUR InStock
TCIAD0071-25G
Disulfure de diallyle ≥80.0% (par GC)
Disulfure de diallyle


Formule: C₆H₁₀S₂
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0237 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008656
Numéro CAS: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d7f87b95c058bc263b18d5199eb386b1bcd561&vid=f2d7f87b95c058bc263b18d5199eb386b1bcd561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité