Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-diaminobenzoïque dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D0079-25G
TCIAD0079-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD0079-25G
Acide 3,5-diaminobenzoïque dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3,5-diaminobenzoïque dichlorhydrate


Formule: C₇H₁₀ClN₂O₂
MW: 189,62 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00012983
Numéro CAS: 618-56-4
EINECS: 210-556-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d909e9b1c633bf7bbd3d64139031cce08d4b49&vid=40d909e9b1c633bf7bbd3d64139031cce08d4b49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité