Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, H-Dab-OH 2HCl, L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, H-Daba-OH·2HCl, (S)-(+)-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride

D0083-1G
TCIAD0083-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD0083-1G
(S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride


Formule: C₄H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 191,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064561
Numéro CAS: 1883-09-6
EINECS: 217-542-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=3.6, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité