Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol

D0110-25G
TCIAD0110-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD0110-25G
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium


Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00012979
Numéro CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77288d104b8931a74169a9fae2bdad5706552df9&vid=77288d104b8931a74169a9fae2bdad5706552df9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0% (calcd.on dried substance)
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0% (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité