Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-2,4-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine

D0123-25G
TCIAD0123-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD0123-25G
Toluène-2,4-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Toluène-2,4-diamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 292°C
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
ONU: 1709
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bdcfcc92ae2ec0d6e74f90bfbbf355f02521753&vid=1bdcfcc92ae2ec0d6e74f90bfbbf355f02521753&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité