Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène-3,4-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine

D0125-25G
TCIAD0125-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD0125-25G
Toluène-3,4-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Toluène-3,4-diamine


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007728
Numéro CAS: 496-72-0
EINECS: 207-826-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d71aa3fc4152d3240889071c6c135004b1dc1c5&vid=8d71aa3fc4152d3240889071c6c135004b1dc1c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité