Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-1,4-benzènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tolylene-2,5-diamine Dihydrochloride, 2,5-Toluenediamine Dihydrochloride, 2-Methyl-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride

D0126-25G
TCIAD0126-25GEA 141 EUR InStock
TCIAD0126-25G
2-Méthyl-1,4-benzènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Méthyl-1,4-benzènediamine dichlorhydrate


Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 195,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035512
Numéro CAS: 615-45-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité