Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipentylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0129-25ML
TCIAD0129-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAD0129-25ML
Dipentylamine ≥98.0% (par GC)
Dipentylamine


Formule: C₁₀H₂₃N
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -8°C
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00009499
Numéro CAS: 2050-92-2
EINECS: 218-108-3
ONU: 2841
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0441144ed2a18053208f888f6b8c5f084a496ddb&vid=0441144ed2a18053208f888f6b8c5f084a496ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité