Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diamyl disulphide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-n-amyldisulphide, Pentyl Disulphide, Dipentyl Disulphide, Amyl Disulphide

D0130-25ML
TCIAD0130-25MLEA 359 EUR InStock
TCIAD0130-25ML
Diamyl disulphide ≥95.0% (par GC)
Diamyl disulphide


Formule: C₁₀H₂₂S₂
MW: 206,41 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00039964
Numéro CAS: 112-51-6
EINECS: 203-979-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité