Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Diazo-N-benzyl-N-ethylaniline chloride zinc chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzyl-N-ethyl-1,4-phenylenediamine Diazonium Chloride Zinc Chloride

D0138-25G
TCIAD0138-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD0138-25G
4-Diazo-N-benzyl-N-ethylaniline chloride zinc chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Diazo-N-benzyl-N-ethylaniline chloride zinc chloride


Formule: C₁₅H₁₆ClN₃
MW: 683,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070598
Numéro CAS: 15280-31-6
EINECS: 239-321-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité