Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Diazodiphenylamine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D0141-25G
TCIAD0141-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD0141-25G
4-Diazodiphenylamine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Diazodiphenylamine sulphate


Formule: C₁₂H₉N₃·H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00011895
Numéro CAS: 4477-28-5
EINECS: 224-756-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité