Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzo[a,h]anthracène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0145-100MG
TCIAD0145-100MGEA 154 EUR InStock
TCIAD0145-100MG
Dibenzo[a,h]anthracène ≥98.0% (par GC)
Dibenzo[a,h]anthracène


Formule: C₂₂H₁₄
Point d'ébullition: 524°C
Point de fusion: 266°C
Densité: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003708
Numéro CAS: 53-70-3
EINECS: 200-181-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03007
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4329002ab5c65adeac1bdfcc1593453cb3c7e1f&vid=d4329002ab5c65adeac1bdfcc1593453cb3c7e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité