Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D0157-25G
TCIAD0157-25GEA 184 EUR InStock
TCIAD0157-25G
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate


Formule: C₁₅H₁₅NS₂
Numéro MDL: MFCD00014470
Numéro CAS: 14726-36-4
EINECS: 238-778-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité