Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ,3,5-Tribromo-2-hydroxytoluene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzyl Bromide, 2,4-Dibromo-6-bromomethylphenol

D0172-25G
TCIAD0172-25GEA 150 EUR InStock
TCIAD0172-25G
ɑ,3,5-Tribromo-2-hydroxytoluene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
alpha,3,5-Tribromo-2-hydroxytoluene


Formule: C₇H₅Br₃O
MW: 344,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059612
Numéro CAS: 4186-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité