Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0174-25G
TCIAD0174-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0174-25G
1,2-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromobutane


Formule: BrH₂CBrCHCH₂CH₃
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,8262 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000157
Numéro CAS: 533-98-2
EINECS: 208-581-4
Merck Index: 14,01566
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=747179c9527b6bfb73f8c0a3f5a4047e17583f2c&vid=747179c9527b6bfb73f8c0a3f5a4047e17583f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité