Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0175-25G
TCIAD0175-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0175-25G
1,3-Dibromobutane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromobutane


Formule: BrH₂CCH₂BrCHCH₃
Point d'ébullition: 175°C
Densité: 1,789 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000152
Numéro CAS: 107-80-2
EINECS: 203-520-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e8bf2948b3734a2de33726777b7e3993d48100d&vid=a2e518b491d502e4d16a8a22fc2ec252d49fd04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité