Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dibromobutane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0177-25G
TCIAD0177-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0177-25G
2,3-Dibromobutane ≥99.0% (par GC)
2,3-Dibromobutane


Formule: H₃C(BrCH)₂CH₃
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,83 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000146
Numéro CAS: 5408-86-6
EINECS: 226-476-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=119ce85267e5353c81201f738f1a75404963e4a6&vid=52e0265e7a78fcd5ecbf7de4bfc54d1ad6523447&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité