Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D0183-25G
TCIAD0183-25GEA 106 EUR InStock
TCIAD0183-25G
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane


Formule: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000137
Numéro CAS: 13440-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Dioxane almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité