1,1-Dibromoéthane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with copper chip
D0184-5G
TCIAD0184-5GEA 137 EUR InStock
TCIAD0184-5G
1,1-Dibromoéthane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,1-Dibromoéthane
Formule: Br₂HCCH₃
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –0.5 °C
Densité: 2,10294 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00041719
Numéro CAS: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a74aa3cb7275edbe3a93c25b17f5adc240f2983&vid=2a74aa3cb7275edbe3a93c25b17f5adc240f2983&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité