Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromoéthylène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0186-25G
TCIAD0186-25GEA 163 EUR InStock
TCIAD0186-25G
1,2-Dibromoéthylène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromoéthylène


Formule: C₂H₂Br₂
Point d'ébullition: 110°C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 2,268 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000184
Numéro CAS: 540-49-8
EINECS: 208-747-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2afd2095320a8890668e4c33fd4059226db913&vid=c8a1979bf7f05149befca3d0bb6f9e23adbdd584&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité