Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0189-25G
TCIAD0189-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD0189-25G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016980
Numéro CAS: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c28d768e19b3f7e017db06e709249f7f5ffe58&vid=44c28d768e19b3f7e017db06e709249f7f5ffe58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité