Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,3-dichloro-2-méthylpropanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D0199-10G
TCIAD0199-10GEA 176 EUR InStock
TCIAD0199-10G
Acide 2,3-dichloro-2-méthylpropanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,3-dichloro-2-méthylpropanoïque


Formule: C₄H₆Cl₂O₂
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00068279
Numéro CAS: 10411-52-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 91.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité