Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dibromopropène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromo-1-propene

D0205-25G
TCIAD0205-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD0205-25G
2,3-Dibromopropène ≥95.0% (par GC)
2,3-Dibromopropène


Formule: C₃H₄Br₂
MW: 199,87 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000211
Numéro CAS: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
Merck Index: 14,03025
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75a18d7874440e631916cc3f8499a7408228422f&vid=75a18d7874440e631916cc3f8499a7408228422f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité