Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Broxyquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol

D0208-25G
TCIAD0208-25GEA 117 EUR InStock
TCIAD0208-25G
Broxyquinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Broxyquinoline


Formule: C₉H₅Br₂NO
MW: 302,95 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Densité: 2,189 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006785
Numéro CAS: 521-74-4
EINECS: 208-317-8
Merck Index: 14,01453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc12e6fe8fb56f7304215728110ddbb28f5262c7&vid=fc12e6fe8fb56f7304215728110ddbb28f5262c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 203.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité