Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dibromo-6-[(E)-(hydroxyimino)méthyl]phénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0210-5G
TCIAD0210-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD0210-5G
2,4-Dibromo-6-[(E)-(hydroxyimino)méthyl]phénol ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromo-6-[(E)-(hydroxyimino)méthyl]phénol


Formule: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059607
Numéro CAS: 21386-43-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 229.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité