Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromosulfanilamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromobenzenesulphonamide

D0212-25G
TCIAD0212-25GEA 236 EUR InStock
TCIAD0212-25G
3,5-Dibromosulfanilamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Dibromosulfanilamide


Formule: C₆H₆Br₂N₂O₂S
MW: 329,9970 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014783
Numéro CAS: 39150-45-3
EINECS: 254-321-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72f8591676ac4c9c2efcddc7bc840c317f836ecc&vid=72f8591676ac4c9c2efcddc7bc840c317f836ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité