Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α'-Dibromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene

D0216-25G
TCIAD0216-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD0216-25G
α,α'-Dibromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α'-Dibromo-p-xylène


Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 2,012 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000182
Numéro CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7cf7db861b192e75c50d426efae273d11330012&vid=f7cf7db861b192e75c50d426efae273d11330012&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité