Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4'-Dichlorobenzophénone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D0230-25G
TCIAD0230-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0230-25G
2,4'-Dichlorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
2,4'-Dichlorobenzophénone


Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Point d'ébullition: 214°C
Numéro MDL: MFCD00038744
Numéro CAS: 85-29-0
EINECS: 201-596-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed5e2b1a48738524a578546f509818209efa3ac1&vid=ed5e2b1a48738524a578546f509818209efa3ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité