4-(Dimethylamino)azobenzène
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
D0231-25G
TCIAD0231-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0231-25G
4-(Dimethylamino)azobenzène
4-(Dimethylamino)azobenzène
Formule: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…117 °C
Densité: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008308
Numéro CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6760e26fb96dc2ace978bf608232882f10ca42&vid=4a6760e26fb96dc2ace978bf608232882f10ca42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 505.0 to 515.0 nm (pH 2.4)
Absorbance min. 0.510 (5 mg/L, pH 2.4, 505.0 to 515.0 nm)
Transition interval (pH) (pale purplish red)2.9 to 4.0 (pale redish yellow)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité