Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone

D0242-25G
TCIAD0242-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0242-25G
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
Alizarine


Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001201
Numéro CAS: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 14,00251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19bc63d8e641490e0a56198066b320d2815a8d74&vid=19bc63d8e641490e0a56198066b320d2815a8d74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 429.0 to 433.0 nm (MeOH)
Absorbance min. 0.400 (20mg/L, MeOH, 429.0 to 433.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité