Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(6-hydroxy-2-naphthyl)disulphide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DDD, 6-Hydroxy-2-naphthyl Disulphide, 6,6'-Dihydroxy-2,2'-dinaphthyl Disulphide

D0244-1G
TCIAD0244-1GEA 117 EUR InStock
TCIAD0244-1G
Bis(6-hydroxy-2-naphthyl)disulphide ≥95.0% (par HPLC)
Bis(6-hydroxy-2-naphthyl)disulphide


Formule: C₂₀H₁₄O₂S₂
MW: 350,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004083
Numéro CAS: 6088-51-3
EINECS: 228-025-4
Merck Index: 14,02840
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité