Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Benzothiazol-2-yle diéthylcarbamodithioate ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D0248-25G
TCIAD0248-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0248-25G
1,3-Benzothiazol-2-yle diéthylcarbamodithioate ≥95.0% (sur base azote total)
1,3-Benzothiazol-2-yle diéthylcarbamodithioate


Formule: C₁₂H₁₄N₂S₃
Numéro MDL: MFCD00059887
Numéro CAS: 95-30-7
EINECS: 202-408-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité