Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichlorothiophène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D0250-25G
TCIAD0250-25GEA 110 EUR InStock
TCIAD0250-25G
2,5-Dichlorothiophène ≥97.0% (par GC)
2,5-Dichlorothiophène


Formule: C₄H₂Cl₂S
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,4473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005423
Numéro CAS: 3172-52-9
EINECS: 221-638-8
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1001c8e3a2e289906d640a682416fb7751a92b15&vid=1001c8e3a2e289906d640a682416fb7751a92b15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité