Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine

D0269-25G
TCIAD0269-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0269-25G
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine ≥97.0% (sur base azote total)
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine


Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005070
Numéro CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité