Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dioctylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D0274-25ML
TCIAD0274-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0274-25ML
Dioctylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Dioctylamine


Formule: C₁₆H₃₅N
Point d'ébullition: 298°C
Point de fusion: 15°C
Densité: 0,8026 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 159°C
Numéro MDL: MFCD00009557
Numéro CAS: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a1bf6b153c1a5668f1077b197ff8b028e142bd&vid=50a1bf6b153c1a5668f1077b197ff8b028e142bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité