N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N1,N2-Dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, Benzathine diacetate, N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
D0280-25G
TCIAD0280-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD0280-25G
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 360,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040588
Numéro CAS: 122-75-8
EINECS: 204-572-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité