Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorométhyl-m-xylène ≥80.0% (par GC) (contains 2,6-isomer)

Fournisseur: TCI

D0288-25G
TCIAD0288-25GEA 130 EUR InStock
TCIAD0288-25G
4-Chlorométhyl-m-xylène ≥80.0% (par GC) (contains 2,6-isomer)
4-Chlorométhyl-m-xylène


Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Densité: 1,058 g/cm³ (19 °C)
Numéro MDL: MFCD00015556
Numéro CAS: 824-55-5
EINECS: 212-531-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0027f3d4c67402338741a3436ed36036f261710&vid=d0027f3d4c67402338741a3436ed36036f261710&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité