Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dichloroacétamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D0306-25G
TCIAD0306-25GEA 174 EUR InStock
TCIAD0306-25G
2,2-Dichloroacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
2,2-Dichloroacétamide


Formule: C₂H₃Cl₂NO
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008015
Numéro CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5db54fa0180008c813fe19689467ce6c8dfdf8f&vid=a5db54fa0180008c813fe19689467ce6c8dfdf8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité