Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',5'-Dichloroacetanilide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

D0307-25G
TCIAD0307-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD0307-25G
2',5'-Dichloroacetanilide ≥98.0% (sur base azote total)
2',5'-Dichloroacetanilide


Formule: C₈H₇Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00018519
Numéro CAS: 2621-62-7
EINECS: 220-062-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d8e52ee65e91dc02c2721ee4e6558ca9cb1e1e4&vid=4d8e52ee65e91dc02c2721ee4e6558ca9cb1e1e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité