Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0311-25G
TCIAD0311-25GEA 178 EUR InStock
TCIAD0311-25G
3',4'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',4'-Dichloroacétophénone


Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: 44…46 °C
Numéro MDL: MFCD00000553
Numéro CAS: 2642-63-9
EINECS: 220-146-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1f514626ebb4fee21de6a24e33daec880830d0f&vid=f1f514626ebb4fee21de6a24e33daec880830d0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité