Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichlorobenzenesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D0334-25G
TCIAD0334-25GEA 127 EUR InStock
TCIAD0334-25G
2,5-Dichlorobenzenesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Dichlorobenzenesulphonic acid


Formule: C₆H₄Cl₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00035751
Numéro CAS: 88-42-6
EINECS: 201-829-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fa90a5bb098c4e6ecadd3d6758ce7518d68a1c4&vid=9fa90a5bb098c4e6ecadd3d6758ce7518d68a1c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité