Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0340-25G
TCIAD0340-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD0340-25G
Acide 3,4-dichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4-dichlorobenzoïque


Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002492
Numéro CAS: 51-44-5
EINECS: 200-099-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52b1f4382678f40bc6a158d79e630816c746e979&vid=e5eee97073630620802aeaf5258024bb4f29ffb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité