Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D0346-25G
TCIAD0346-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD0346-25G
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle


Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000672
Numéro CAS: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86459d68e7cc6f7da8ba0c4fb538fa1d95bbcf30&vid=86459d68e7cc6f7da8ba0c4fb538fa1d95bbcf30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité