Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichlorobutane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0347-25G
TCIAD0347-25GEA 106 EUR InStock
TCIAD0347-25G
1,2-Dichlorobutane ≥96.0% (par GC)
1,2-Dichlorobutane


Formule: ClH₂CCHClCH₂CH₃
Point d'ébullition: 124°C
Densité: 1,1116 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00013676
Numéro CAS: 616-21-7
EINECS: 210-469-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd203bdd4fdefbcc523b5861e4d02622bba27c87&vid=3a55b39fe07ac7380d7ef4fd3e8c63fcb9330fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité