Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichlorobutane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0348-25G
TCIAD0348-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD0348-25G
1,3-Dichlorobutane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichlorobutane


Formule: ClH₂CCH₂CHClCH₃
MW: 127,01 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Densité: 1,1158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00000870
Numéro CAS: 1190-22-3
EINECS: 214-718-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76bbd608f6002525fc5350e8c89a1aa8ad3c2581&vid=76bbd608f6002525fc5350e8c89a1aa8ad3c2581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité