1,3-Dichloro-2-butène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0351-25G
TCIAD0351-25GEA 346 EUR InStock
TCIAD0351-25G
1,3-Dichloro-2-butène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-butène
Formule: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1,161 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00000861
Numéro CAS: 926-57-8
EINECS: 213-138-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fa9d6f3cb40963b959f13605aae8a2bb1fd09b1&vid=edc06b8d5f6925fbcdbb90120280f16c179282dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité