Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dichloro-o-crésol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0353-5G
TCIAD0353-5GEA 145 EUR InStock
TCIAD0353-5G
4,6-Dichloro-o-crésol ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-o-crésol


Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00019988
Numéro CAS: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7500f044cf02616422f0f402f9d4370bd58d6452&vid=7500f044cf02616422f0f402f9d4370bd58d6452&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité